Learn More
2,6-Dichlorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427207
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11427207 100 g 100 Gramm
11464060 10 g 10 Gramm
11417207 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14986.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1194-65-6 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
2,6-dichlorobenzonitrile in which Q-amino-G- chlorobenzonitrile is used as starting material. And it is used for the synthesis of diclofenac sodium oxacillin and guanabenz acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dichlorbenzonitril, in dem Q-Amino-6-Chlorbenzonitril als Ausgangsmaterial verwendet wird. Und es wird für die Synthese von Diclofenac-Natrium, Oxacillin und Guanabenzacetat verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.018 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1194-65-6
Summenformel C7H3Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 172.008
MDL-Nummer MFCD00001781
InChI-Schlüssel YOYAIZYFCNQIRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichlobenil, dichlobanil, casoron, prefix d, benzonitrile, 2,6-dichloro, casaron, du-sprex, decabane, surfassol, casoron 133
PubChem CID 3031
ChEBI CHEBI:943
IUPAC-Name 2,6-Dichlorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 143°C to 147°C
Siedepunkt 270°C
Geruch Aromatic
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1909167
Merck Index 14,3042
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.018g/L).
Formelmasse 172.01
Reinheit (%) 98%