Learn More
2,6-Dichlorbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30371865
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30371865 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371865 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4319605G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorobenzoic acid
CAS 50-30-6
Summenformel C7 H4 Cl2 O2
Menge 5 g
Synonym 2,6-Dichlorobenzoic acid, NSC 76599
InChI-Formel InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
IUPAC-Name 2,6-Dichlorbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 191.01
Formelmasse 189.9588