Learn More
-2,6-Glycyrrhetinsäure, 98+%, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 113200250
Additional Details : CAS : 50-30-6 Gewicht : 0.07500kg
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
50-30-6 | |
191.01 | |
MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N | |
5758 | |
2,6-Dichlorbenzoesäure |
C7H4Cl2O2 | |
MFCD00002418 | |
benzoic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzoic acid, unii-634ri764qt, 2,6 dichlorobenzoic acid, 2,6-dichlorobenzoicacid, 2,6-dichloro-benzoicacid, ccris 8610, pubchem20028, acmc-1auop, 2.6-dichlorobenzoic acid | |
CHEBI:48623 | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)Cl |
Spezifikation
2, 6-Dichlorobenzoic acid | |
Glasflasche | |
141.0°C to 145.0°C | |
98+% | |
98.0 | |
98% min. (HPLC) | |
Cl2C6H3CO2H | |
09, 343 | |
MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-Dichlorbenzoesäure | |
5758 | |
191.01 | |
98+% |
Authentic | |
Weiß bis beige | |
25g | |
50-30-6 | |
100.0 | |
C7H4Cl2O2 | |
MFCD00002418 | |
benzoic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzoic acid, unii-634ri764qt, 2,6 dichlorobenzoic acid, 2,6-dichlorobenzoicacid, 2,6-dichloro-benzoicacid, ccris 8610, pubchem20028, acmc-1auop, 2.6-dichlorobenzoic acid | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)Cl | |
191.01 | |
CHEBI:48623 | |
Feines Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
- 2,6-Dichlorobenzoic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.