Learn More
2,6-Dichlorobenzol-1-Sulfonylchlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10581123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10581123 1 g 1 Gramm
10059551 10 g 10 Gramm
10367404 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10581123 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00344DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6579-54-0
Summenformel C6H3Cl3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 245.498
MDL-Nummer MFCD00052311
InChI-Schlüssel WGGKQIKICKLWGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzenesulfonylchloride, 2,6-dichlorophenylsulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride, unii-8523kf52zn, benzenesulfonyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzene sulfonyl chloride, pubchem5117, acmc-209ns8
PubChem CID 522183
IUPAC-Name 2,6-Dichlorobenzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3SO2Cl
Menge 1 g
Formelmasse 245.51
Reinheit (%) 95%