Learn More
2,6-Dichlorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470873
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470873 500 g 500 Gramm
11450873 25 g 25 Gramm
11460873 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470873 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13295.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 83-38-5 | C7H4Cl2O | 175.008 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-38-5
Summenformel C7H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 175.008
MDL-Nummer MFCD00003307
InChI-Schlüssel DMIYKWPEFRFTPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,6-dichloro, ccris 6014, 2,6-dichloro benzaldehyde, 2,6-dichloro-benzaldehyde, 2,6-dichloro-benzaldehyd, 2,6-dichlorbenzaldehyd, pubchem8225, acmc-1bkey, 2,6dichloro-benzaldehyde, benzaldehyde,6-dichloro
PubChem CID 6737
IUPAC-Name 2,6-Dichlorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 69°C to 73°C
Siedepunkt 124°C (10 mmHg)
Flammpunkt 135°C (275°F)
Menge 500 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 386477
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 175.01
Reinheit (%) 98%