Learn More
2,6-Dichloranilin, Mikromol™
Beschreibung
2,6-Dichloranilin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichloroaniline |
| CAS | 608-31-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2,6-Dichloroaniline |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C6 H5 Cl2 N |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Clonidine Hydrochloride Imp. C (EP), Clonidine Imp. C (EP), 2,6-Dichloroaniline, Clonidine Hydrochloride Impurity C, Clonidine Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1c(Cl)cccc1Cl |
| IUPAC-Name | 2,6-Dichloroanilin |
| Mehr anzeigen |