Learn More
2,6-Dichloranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499423
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499423 25 g 25 Gramm
11409433 100 g 100 Gramm
11419433 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499423 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12320.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 608-31-1 | C6H5Cl2N | 162.01 g/mol
2,6-Dichloroaniline is used in the pharmaceutical industry for the synthesis of antibacterial agents of lomefloxacin, Lee uric acid and clonidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dichloranilin wird in der pharmazeutischen Industrie für die Synthese von antibakteriellen Wirkstoffen von Lomefloxacin, Harnsäure und Clonidin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1.6 g/l bei 20 °C), Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 608-31-1
Summenformel C6H5Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 162.01
MDL-Nummer MFCD00007675
InChI-Schlüssel JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzenamine, 2,6 dichloraniline, 2,6-dichloro aniline, 2,6-dichloranilin, 2,6-dichloro-phenylamine, 2,6-dichlorophenylamine, 2,5-dichlorobenzoic acid pestanal, clonidine impurity c, 2,6-dichloro-aniline
PubChem CID 11846
ChEBI CHEBI:46630
IUPAC-Name 2,6-Dichloroanilin
SMILES NC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloroaniline
Schmelzpunkt 37°C to 40°C
Siedepunkt 97°C (5 mmHg)
Flammpunkt 118°C (244°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3442
Beilstein 775084
Formelmasse 162.02
Reinheit (%) 98%