Learn More
2',6'-Dichloracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312486 5 g 5 Gramm
11302486 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312486 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06348.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2040-05-3 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
2',6'-Dichloroacetophenone is is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′,6′-Dichloroacetophenon ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2040-05-3
MDL-Nummer MFCD00016339
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',6'-Dichloroacetophenone
Schmelzpunkt 41°C to 44°C
Siedepunkt 176°C to 180°C (83 mmHg)
Summenformel C8H6Cl2O
Menge 5 g
Beilstein 2440104
Synonym 2',6'-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethanone, 2,6-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro acetophenone, 1-acetyl-2,6-dichlorobenzene, zlchem 1084, pubchem12362, acmc-1cobf
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel HYBDSXBLGCQKRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1Cl)Cl
IUPAC-Name 1-(2,6-Dichlorphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 189.04
PubChem CID 74877
Formelmasse 189.04
Reinheit (%) 98%