Learn More
2',6'-Dichloracetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10359877 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10359877 1 g Glasflasche 1 Gramm
10034017 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10359877 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 429740010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2040-05-3 | Molecular Formula: C8H6Cl2O | Molecular Weight: 189.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2040-05-3
Summenformel C8H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 189.04
MDL-Nummer MFCD00016339
InChI-Schlüssel HYBDSXBLGCQKRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',6'-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethanone, 2,6-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro acetophenone, 1-acetyl-2,6-dichlorobenzene, zlchem 1084, pubchem12362, acmc-1cobf
PubChem CID 74877
IUPAC-Name 1-(2,6-Dichlorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2', 6'-Dichloroacetophenone
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 41.0°C to 42.0°C
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 189.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2',6'-Dichloroacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke