Learn More
2,6-Dichlor-7-Deazapurin, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055608
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15451329
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64227.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 90213-66-4 | C6H3Cl2N3 | 188.011 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Ethylacetat und Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90213-66-4
Summenformel C6H3Cl2N3
Molekulargewicht (g/mol) 188.011
MDL-Nummer MFCD08059278
InChI-Schlüssel GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,6-dichloro-7-deazapurine, 2,4-dichloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-7h-pyrrolo2,3-dpyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem14941, acmc-209unt, tofacitinib intermediate ii, ksc486m2l
PubChem CID 14116871
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-7H-pyrrol[2,3-d]Pyrimidin
SMILES C1=CNC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-7-deazapurine
Schmelzpunkt 247°C to 250°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,ethyl acetate and methanol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 188.01
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Fest