Learn More
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15433557 250 mg 250 Milligramm
11337059 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26873.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39890-98-7
Summenformel C6H2Cl2F3N
Molekulargewicht (g/mol) 215.98
MDL-Nummer MFCD00042246
InChI-Schlüssel KVNQWVYYVLCZKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridine, 4-trifluoromethyl-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethylpyridine, acmc-1air6, abbypharma ap-30-1899, pyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl
PubChem CID 520968
IUPAC-Name 2,6-Dichlor-4-(Trifluormethyl)Pyridin
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Siedepunkt 70°C to 75°C (25 mmHg)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 215.99
Reinheit (%) 98%