Learn More
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)phenylhydrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine |
| Schmelzpunkt | 57°C to 61°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 8319619 |
| Formelmasse | 245.03 |
| Reinheit (%) | 97% |