Learn More
2,6-Dichlor-4-(Trifluormethoxy)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11445947
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445947 2 g -
11455947 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24482.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99479-66-0
Summenformel C7H4Cl2F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 246.01
MDL-Nummer MFCD00190128
InChI-Schlüssel FKISQWQHZULEEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem8461, acmc-209scs, 3.5-dichloro-4-amino trifluoromethoxybenzene, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy-phenylamine, 3,5-dichloro-4-amino trifluoromethoxybenzene, 3,5-dichloro-4-aminotrifluoromethoxy benzene, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy benzenamine
PubChem CID 688247
IUPAC-Name 2,6-dichlor-4-(trifluormethoxy)anilin
SMILES NC1=C(Cl)C=C(OC(F)(F)F)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Schmelzpunkt 31°C to 33°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4981
Menge 2 g
Formelmasse 246.02
Reinheit (%) 95%