Learn More
2,6-Dichlor-4-Nitroanilin (Dichloran), TRC
Artikelnummer. 30137730
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137730 100 g 100 Gramm
17958439 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137730 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD431750100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-30-9
Summenformel C6 H4 Cl2 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 207.01
Synonym Aniline, 2,6-dichloro-4-nitro- (6CI,8CI), 2,6-Dichloro-4-nitrobenzenamine, 1-Amino-2,6-dichloro-4-nitrobenzene, 2,6-Dichloro-4-nitroaniline, 2,6-Dichloro-p-nitroaniline, 4-Nitro-2,6-dichloroaniline, AL 50, Allisan, Batran, Bortran, Botran, Botran 75B, Botran 75W, CNA, DCNA, DCNA (fungicide), Dichloran, Dichloran (amine fungicide), Dicloran, Ditranil, NSC 218, Resisan, U-2069
IUPAC-Name 2,6-Dichlor-4-Nitroanilin
SMILES Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicloran
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Cl2N2O2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H,9H2
Formelmasse 205.965