Learn More
2,6-Dichloro-4-Nitroanilin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435697 500 g 500 Gramm
11494060 25 g 25 Gramm
11425697 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24283.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 99-30-9 | C6H4Cl2N2O2 | 207.01 g/mol
It is used as dyestuff, agricultural and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für Farbstoffe, Agrarprodukte und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-30-9
Summenformel C6H4Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 207.01
MDL-Nummer MFCD00007677
InChI-Schlüssel BIXZHMJUSMUDOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloran, dicloran, allisan, botran, dcna, ditranil, batran, bortran, resisan, dcna fungicide
PubChem CID 7430
ChEBI CHEBI:27864
IUPAC-Name 2,6-Dichlor-4-Nitroanilin
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
Schmelzpunkt 185°C to 192°C
Siedepunkt 130°C (2 mmHg)
Geruch Recognizable
Menge 500 g
Beilstein 1459581
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 207.02
Reinheit (%) 95%