Learn More
2,6-Dichlor-4-isocyanatopyridin, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077368
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
159178-03-7
C6H2Cl2N2O
189
OCDFIQXUCLQQHY-UHFFFAOYSA-N
2781658
2,6-Dichlor-4-Isocyanatopyridin
C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)N=C=O
159178-03-7
C6H2Cl2N2O
189
OCDFIQXUCLQQHY-UHFFFAOYSA-N
2781658
2,6-Dichlor-4-Isocyanatopyridin
C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)N=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-4-isocyanatopyridine
Schmelzpunkt 38.0°C to 51.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 89% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 2,6-dichloro-4-pyridyl isocyanate, 2,6-dichloropyridin-4-isocyanate, 2,6-dichloropyridin-4-yl isocyanate, pyridine,2,6-dichloro-4-isocyanato, pyridine, 2,6-dichloro-4-isocyanato, 2,6-dichloropyridin-4-ylisocyanate, pyridine, 2,6-dichloro-4-isocyanato-9ci
Formelmasse 189
Reinheit (%) 90%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dichloro-4-isocyanatopyridine, 90%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.