Learn More
2,6-Dichlor-4-Fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473267 5 g 5 Gramm
11483267 25 g 25 Gramm
11493267 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16193.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 392-71-2 | C6H3Cl2FO | 180.987 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 392-71-2
Summenformel C6H3Cl2FO
Molekulargewicht (g/mol) 180.987
MDL-Nummer MFCD00010675
InChI-Schlüssel BOJVIFKSTRCIRJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 94950
IUPAC-Name 2,6-dichlor-4-Fluorphenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-4-fluorophenol
Schmelzpunkt 47°C to 51°C
Siedepunkt 142°C (100 mmHg)
Flammpunkt 103°C (217°F)
Geruch Phenol-like
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2046856
Synonym phenol, 2,6-dichloro-4-fluoro, 2,6-dichloro-4-fluoro-phenol, pubchem2871, acmc-1ai43, 4-fluoro-2,6-dichlorophenol, bojvifkstrcirj-uhfffaoysa, phenol,2,6-dichloro-4-fluoro, attercop-chm at126185
Formelmasse 180.99
Reinheit (%) 98%