Learn More
2,6-Dichlor-3-(Trifluormethyl)Benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15434137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15434137 1 g 1 Gramm
15444137 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31539.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1092461-13-6
Summenformel C8H6Cl2F3N
Molekulargewicht (g/mol) 244.04
MDL-Nummer MFCD11519352
InChI-Schlüssel NDXOPDUEXPJASP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzylamine, 1-2,6-dichloro-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzylamine, jrd, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl phenyl methylamine
PubChem CID 57365252
IUPAC-Name 1-[2,6-dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
SMILES NCC1=C(Cl)C=CC(=C1Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Brechungsindex 1.5155
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 244.04
Reinheit (%) 97%