Learn More
2,6-Dibrompyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458356
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11458356 500 g 500 Gramm
11438356 25 g 25 Gramm
11448356 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15397.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 626-05-1 | C5H3Br2N | 236.894 g/mol
2,6-Dibromopyridine is used as a tridentate chelating ligand and in the formation of macrocycles containing the terpyridine moiety. It is also used to produce 6-bromo-2-methoxypyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dibrompyridin wird als Tridentat-Chelatligand und bei der Bildung von Makrozyklen verwendet, die einen Terpyridin-Anteil enthalten. Es wird auch zur Herstellung von 6-Brom-2-methoxypyridin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-05-1
Summenformel C5H3Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 236.894
MDL-Nummer MFCD00006223
InChI-Schlüssel FEYDZHNIIMENOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyridine, 2,6-dibromo pyridine, 2,6dibromopyridine, 2,6-dibrompyridine, 2,6 dibromopyridine, 2.6-dibromopyridine, pubchem3204, 2, 6-dibromopyridine, acmc-209n5v
PubChem CID 12274
IUPAC-Name 2,6-Dibrompyridin
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dibromopyridine
Schmelzpunkt 117°C to 120°C
Siedepunkt 255°C
Flammpunkt 213°C (415°F)
Geruch Recognizable
Menge 500 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 108922
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 236.9
Reinheit (%) 98%