Learn More
2,6-Dibrompyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,6-Dibromopyridine is used as a tridentate chelating ligand and in the formation of macrocycles containing the terpyridine moiety. It is also used to produce 6-bromo-2-methoxypyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,6-Dibrompyridin wird als Tridentat-Chelatligand und bei der Bildung von Makrozyklen verwendet, die einen Terpyridin-Anteil enthalten. Es wird auch zur Herstellung von 6-Brom-2-methoxypyridin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Dibromopyridine |
| Schmelzpunkt | 117°C to 120°C |
| Siedepunkt | 255°C |
| Flammpunkt | 213°C (415°F) |
| Geruch | Recognizable |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 108922 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot methanol. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 236.9 |
| Mehr anzeigen |