missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dibrompyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022561
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
626-05-1
C5H3Br2N
236.894
MFCD00006223
FEYDZHNIIMENOB-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyridine, 2,6-dibromo pyridine, 2,6dibromopyridine, 2,6-dibrompyridine, 2,6 dibromopyridine, 2.6-dibromopyridine, pubchem3204, 2, 6-dibromopyridine, acmc-209n5v
12274
2,6-Dibrompyridin
C1=CC(=NC(=C1)Br)Br
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
626-05-1
C5H3Br2N
236.894
MFCD00006223
FEYDZHNIIMENOB-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyridine, 2,6-dibromo pyridine, 2,6dibromopyridine, 2,6-dibrompyridine, 2,6 dibromopyridine, 2.6-dibromopyridine, pubchem3204, 2, 6-dibromopyridine, acmc-209n5v
12274
2,6-Dibrompyridin
C1=CC(=NC(=C1)Br)Br

2,6-Dibromopyridine is used as a tridentate chelating ligand and in the formation of macrocycles containing the terpyridine moiety. It is also used to produce 6-bromo-2-methoxypyridine.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2,6-Dibrompyridin wird als Tridentat-Chelatligand und bei der Bildung von Makrozyklen verwendet, die einen Terpyridin-Anteil enthalten. Es wird auch zur Herstellung von 6-Brom-2-methoxypyridin verwendet.

Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol. Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Dibromopyridine
Schmelzpunkt 117°C to 120°C
Siedepunkt 255°C
Flammpunkt 213°C (415°F)
Geruch Recognizable
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 108922
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 236.9
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'