Learn More
2,6-Dibromopyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10789395
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10789395 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10789395 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01233DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dibromopyridine
CAS 626-05-1
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C5H3Br2N
Strukturformel (C5H3N)Br2
MDL-Nummer MFCD00006223
Menge 1 g
Synonym pyridine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyridine, 2,6-dibromo pyridine, 2,6dibromopyridine, 2,6-dibrompyridine, 2,6 dibromopyridine, 2.6-dibromopyridine, pubchem3204, 2, 6-dibromopyridine, acmc-209n5v
InChI-Schlüssel FEYDZHNIIMENOB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)Br
IUPAC-Name 2,6-Dibrompyridin
Molekulargewicht (g/mol) 236.894
PubChem CID 12274
Formelmasse 236.89
Reinheit (%) 97%