Learn More
2,6-Dibrom-4-Nitrotoluol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377886
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11377886
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13102.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 110127-07-6 | C7H5Br2NO2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110127-07-6
Summenformel C7H5Br2NO2
MDL-Nummer MFCD00151807
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dibromo-4-nitrotoluene
Schmelzpunkt 54°C to 57°C
Menge 5 g
Beilstein 3259701
Formelmasse 294.94
Reinheit (%) 95%