Learn More
2,6-Dibrom-4-Methylanilin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443407 100 g 100 Gramm
11433407 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17184.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6968-24-7 | C7H7Br2N | 264.948 g/mol
2,6-Dibromo-4-methylaniline is used as coupling reagent in spectrophotometric determination of carbaryl in various environmental samples. It was also in preparation of 2-bromo-6-iodo-4-methylaniline. 2,6-Dibromo-4-methylaniline undergoes Suzuki-coupling reaction with 2-dihydroxyboryl-3-methyl-2-cyclopenten-1-one during synthesis of the dinuclear dichlorotitanium complexes. 2,6-Dibromo-4-methylaniline is also used as an intermediate for the synthesis of pharmaceutucals, agrochemicals, dyes and other organic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dibrom-4-methylanilin dient als Kupplungsreagenz bei der spektrophotometrischen Bestimmung von Carbaryl in diversen Umweltproben. Es wurde auch zur Herstellung von 2-Brom-6-iod-4-methylanilin verwendet. 2,6-Dibrom-4-methylanilin durchläuft bei der Synthese von dinuklearen Dichlorotitan-Komplexen eine Suzuki-Reaktion mit 2-Dihydroxyboryl-3-methyl-2-cyclopenten-1-on. 2,6-Dibrom-4-methylanilin wird auch als Zwischenprodukt bei der Synthese von Pharmazeutika, Agrochemikalien, Farbstoffen und anderen organischen Chemikalien verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6968-24-7
Summenformel C7H7Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 264.948
MDL-Nummer MFCD00007641
InChI-Schlüssel ATDIROHVRVQMRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dibromo-p-toluidine, 3,5-dibromo-4-aminotoluene, benzenamine, 2,6-dibromo-4-methyl, 2,6-dibromo-4-methyl aniline, 2,6-dibromo-4-methyl-phenylamine, 2,6-dibromo-4-methylphenylamine, 2,6-dibromo-4-methyl-benzenamine, pubchem2334, acmc-209oag, 2,6-dibromo-p-toludine
PubChem CID 81427
IUPAC-Name 2,6-dibrom-4-methylanilin
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)Br)N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dibromo-4-methylaniline
Schmelzpunkt 72°C to 76°C
Menge 100 g
Beilstein 2085782
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 264.96
Reinheit (%) ≥98%