Learn More
2',6-Dibrom-3,4'-bipyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11352199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11352199 500 mg 500 Milligramm
11342199 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352199 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27214.ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 942206-16-8
Summenformel C10H6Br2N2
Molekulargewicht (g/mol) 313.98
MDL-Nummer MFCD09037424
InChI-Schlüssel LGVJILYMUFZGLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',6-dibromo-3,4'-bipyridine, 6,2'-dibromo-3,4'-bipyridine, 2-bromo-5-2-bromopyridin-4-yl pyridine, 6,2'-dibromo-3,4' bipyridine
PubChem CID 42553011
IUPAC-Name 2-Brom-4-(6-Brompyridin-3-yl)Pyridin
SMILES BrC1=NC=C(C=C1)C1=CC(Br)=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',6-Dibromo-3,4'-bipyridine
Schmelzpunkt 189°C to 193°C
Menge 500 mg
Formelmasse 313.98
Reinheit (%) 95%