Learn More
2',6-Dibrom-3,4'-bipyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2',6-Dibromo-3,4'-bipyridine |
| Schmelzpunkt | 189°C to 193°C |
| Menge | 100 mg |
| Formelmasse | 313.98 |
| Reinheit (%) | 95% |