Learn More
2,6-Diaminotoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-100375
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
823-40-5
C7H10N2
122.17
MFCD00007800
RLYCRLGLCUXUPO-UHFFFAOYSA-N
2,6-diaminotoluene, 2,6-toluenediamine, 1,3-benzenediamine, 2-methyl, toluene-2,6-diamine, 2,6-tolylenediamine, 2,6-toluylenediamine, 2,6-diamino-1-methylbenzene, 2-methyl-1,3-benzenediamine, 2-methyl-1,3-phenylenediamine, 2-methyl-m-phenylenediamine
13205
CHEBI:76288
2-methylbenzene-1,3-diamine
CC1=C(N)C=CC=C1N
823-40-5
C7H10N2
122.17
MFCD00007800
RLYCRLGLCUXUPO-UHFFFAOYSA-N
2,6-diaminotoluene, 2,6-toluenediamine, 1,3-benzenediamine, 2-methyl, toluene-2,6-diamine, 2,6-tolylenediamine, 2,6-toluylenediamine, 2,6-diamino-1-methylbenzene, 2-methyl-1,3-benzenediamine, 2-methyl-1,3-phenylenediamine, 2-methyl-m-phenylenediamine
13205
CHEBI:76288
2-methylbenzene-1,3-diamine
CC1=C(N)C=CC=C1N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 6-Diaminotoluene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 102.0°C to 107.0°C
Farbe Schwarz oder braun bis grau
Siedepunkt 289.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3(NH2)2
Menge 5 g
Beilstein 13,148
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 60g/L water (15°C).
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver, Brocken oder Pellets
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Diaminotoluene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.