Learn More
2,6-Diaminopurin, Mikromol™
Beschreibung
2,6-Diaminopurin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Diaminopurine |
| CAS | 1904-98-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2,6-Diaminopurine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C5 H6 N6 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 9H-Purine-2,6-diamine, 1H-Purine-2,6-diamine (9CI), Purine, 2,6-diamino- (8CI), 2,6-Diaminopurine, 2-Aminoadenine, NSC 743, SQ 21065 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6N6/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H5,6,7,8,9,10,11) |
| SMILES | Nc1nc(N)c2nc[nH]c2n1 |
| IUPAC-Name | 9H-Purin-2,6-diamin |
| Mehr anzeigen |