Learn More
2,6-Diaminopurin-2'-Desoxyribosid, TRC
Artikelnummer. 30137651
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
5 g
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137651 25 mg 25 Milligramm
30007169 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137651 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD41673525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4546-70-7
Summenformel C10H14N6O3
Molekulargewicht (g/mol) 266.26
Synonym Adenosine, 2-amino-2'-deoxy-, 9H-Purine, 2,6-diamino-9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)- (7CI,8CI), 2-Amino-2'-deoxyadenosine, 2,6-Diamino-9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)purine, 2,6-Diamino-9-(2'-deoxy-β-D-ribofuranosyl)purine, 2,6-Diaminopurine deoxyriboside, 2,6-Diaminopurine-2'-deoxyriboside, 2-Amino-2'-desoxyadenosine, NSC 104303, 9-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-9H-purin-2,6-diamine
SMILES Nc1nc(N)c2ncn([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)c2n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Diaminopurine-2'-deoxyriboside
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N6O3/c11-8-7-9(15-10(12)14-8)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H4,11,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
Formelmasse 266.1127