Learn More
2,6-Diaminoheptangsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778136
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
583-93-7
C7H14N2O4
190.2
MFCD00002637
GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
2,6-diaminopimelic acid, heptanedioic acid, 2,6-diamino, diaminopimelic acid, dl-2,6-diaminoheptanedioic acid, m-dap, dl-alpha,epsilon-diaminopimelic acid, 1,5-diaminoheptanedioic acid, ll-diaminopimelate, d,l-diaminopimelate, ll-a2pm
865
CHEBI:23673
2,6-Diaminoheptandisäure
C(CC(C(=O)O)N)CC(C(=O)O)N
583-93-7
C7H14N2O4
190.2
MFCD00002637
GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
2,6-diaminopimelic acid, heptanedioic acid, 2,6-diamino, diaminopimelic acid, dl-2,6-diaminoheptanedioic acid, m-dap, dl-alpha,epsilon-diaminopimelic acid, 1,5-diaminoheptanedioic acid, ll-diaminopimelate, d,l-diaminopimelate, ll-a2pm
865
CHEBI:23673
2,6-Diaminoheptandisäure
C(CC(C(=O)O)N)CC(C(=O)O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 6-Diaminoheptanedioic acid
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOOCCH(NH2)3(CH2)3CH(NH2)COOH
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.92% (21°C). Other solubilities: soluble in diluted acids and alkalies
Formelmasse 190.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Diaminoheptanedioic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.