Learn More
2,6-Diacetylpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491697 25 g 25 Gramm
11471697 1 g 1 Gramm
11481697 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25678.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1129-30-2 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
2,6-Diacetylpyridine is used as intermediate in organic synthesis. It is a precursor to ligands in coordination chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Diacetylpyridin wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es ist ein Vorläufer der Liganden in der Koordinationschemie.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Chloroform und DMSO.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1129-30-2
Summenformel C9H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 163.18
MDL-Nummer MFCD00006304
InChI-Schlüssel BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diacetylpyridine, 1,1'-pyridine-2,6-diyl diethanone, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethanone, pyridine-2,6-diacetyl, 2,6-diacetyl pyridine, 1-6-acetyl-pyridin-2-yl-ethanone, ethanone, 1,1'-2,6-pyridinediyl bis, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethan-1-one, 2,6diacetylpyridine, pubchem3144
PubChem CID 70790
IUPAC-Name 1-(6-Acetylpyridin-2-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(=N1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Diacetylpyridine
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,chloroform,and DMSO.
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 99%