missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, TRC

Artikelnummer. 17954225
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17954225 1 g 1 Gramm
17912605 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17954225 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4294801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 128-37-0
Summenformel C15 H24 O
Molekulargewicht (g/mol) 220.35
Synonym p-Cresol, 2,6-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol, 2,6-Bis(tert-butyl)-4-methylphenol, 2,6-Di(tert-butyl)hydroxytoluene, 2,6-Di-t-butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl phenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-1-hydroxybenzene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylhydroxybenzene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresole, 2,6-Di-tert-butyl-p-methylphenol, 2,6-Di-tert-butylcresol, 2,6-Di-tert-butylmethylphenol, 2,6-Ditertbutyl paracresol, 2,6-tert-Butyl-4-methylphenol, 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxytoluene, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene, 3,5-Di-tert-butyl-p-hydroxytoluene, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butyltoluene, 4-Methyl-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-Methyl-2,6-di-tert-butylphenol, 4-Methyl-2,6-ditertbutyl phenol, AO 29, AO 4, AO 4K, AOX 4, AOX 4K, Addiox 1005, Additin RC 1220, Advastab 401, Agidol, Agidol 1, Agidol 1A, Alkofen BP, Antage BHT, Antioxidant 246, Antioxidant 264, Antioxidant 29, Antioxidant 30, Antioxidant 4, Antioxidant 4K, Antioxidant 501, Antioxidant BHT, Antioxidant DBPC, Antioxidant KB, Antioxidant MPJ, Antioxidant OC, Antioxidant T 501, Antox QT, B-NOX BHT-P, BAT, BHT, BHT 264, BHT 501, BHT Swanox, BHT-C, Buks, Butylated hydroxytoluene, CAO 1, CAO 3, Catalin CAO 3, Chemanox 11, DBPC, Dalpac, Deenax, Di-tert-Butyl-4-methylphenol, Di-tert-butyl-p-cresol, Di-tert-butylcresol, Dibunol, Dibutyl paracresol, Dibutylated hydroxytoluene, Dibutylcresol, Dibutylhydroxytoluene, E 321, FG, Grindox BHT, H-BHT, Impruvol, Ionol, Ionol 1, Ionol 330, Ionol BHT, Ionol CP, Ionol K, Ionole, K-NOX-BHT, Kerabit, Lavinix BHT, Lowinox BHT, Lubrizol 817, M 4801, NK-BHT, NSC 6347, Na-Lube AO 220, Naugard BHT, Nipanox, Nipanox BHT, Nocrac 200, Nocrac 2000, Nonox TBC, P 21, P 21 (phenol), PN 01, Parabar 441, Permanax BHT, Popol, Ralox BHT, Selosol H 633, Stavox, Sumilizer BHT, Sumilizer BHT-R, Sustane BHT, Swanox BHT, T 501, T 501 (phenol), T 502A, Tenamene 3, Tenox BHT, Tonarol, Topanol, Topanol BHT, Topanol C, Topanol O, Topanol O-FG, Topanol OC, Topanol OL, Ultranox 226, Vanlube PC, Vanlube PCX, Vanox PC, Vianol, Vulkanox BHT, Vulkanox KB, Yoshinox BHT, o-Di-tert-butyl-p-methylphenol
IUPAC-Name 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
SMILES Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Butylhydroxytoluene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Formelmasse 220.1827
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.