Learn More
2,6-Di-tert.-Butyl-p-Benzochinon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494414
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494414 25 g 25 Gramm
11484414 5 g 5 Gramm
11404424 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494414 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13091.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 719-22-2 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
2,6-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinone was used as an antioxidant to study the elimination rate of micro pollutant from storm and waste water. It was also used as a metabolite of butylated hydroxytoluene. It is used as a treatment agent to improve germination and plant health.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-di-tert-butyl-1,4-Benzochinon wurde als Antioxidans verwendet, um die Eliminationsrate von Mikroschadstoffen aus Sturm- und Abwasser zu untersuchen. Es wurde auch als Metabolit von Butylhydroxytoluol verwendet. Es wird als Behandlungswirkstoff zur Verbesserung der Keimfähigkeit und der Gesundheit von Pflanzen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 719-22-2
Summenformel C14H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.312
MDL-Nummer MFCD00001601
InChI-Schlüssel RDQSIADLBQFVMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butyl-p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl-1,4-benzoquinone, 2,6-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,6-di-tert-butylbenzoquinone, 2,6-di-tert-butylquinone, 2,6-di-t-butyl-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl, unii-4c9d8l0y0t, 2,6-di tert-butyl benzo-1,4-quinone
PubChem CID 12867
IUPAC-Name 2,6-Ditert-butylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C=C(C1=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Schmelzpunkt 65°C to 69°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 1911512
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 220.31
Reinheit (%) ≥98%