Learn More
2,6-Di-tert-Butyl-4-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10558333 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10558333 25 g Glasflasche 25 Gramm
10175892 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10558333 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 224520250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 38222-83-2 | C14H23N | 205.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38222-83-2
Summenformel C14H23N
Molekulargewicht (g/mol) 205.35
MDL-Nummer MFCD00006305
InChI-Schlüssel HVHZEKKZMFRULH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butyl-4-methylpyridine, dtbmp, pyridine, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methyl, 2,6-di-t-butyl-4-methylpyridine, 2,6-ditert-butyl-4-methyl-pyridine, 2,6-bis tert-butyl-4-methylpyridine, pubchem10244, acmc-209iyr, ksc490s2n, 2,6-di-t-butyl 4-methylpyridine
PubChem CID 98898
IUPAC-Name 2,6-Ditert-Butyl-4-Methylpyridin
SMILES CC1=CC(=NC(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 33°C to 36°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 233°C
Flammpunkt 83°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)3C]2C5H2NCH3
Brechungsindex 1.4760 to 1.478
Menge 25 g
Beilstein 20, V,6, 190
Fieser 09,141; 10,123; 11,160; 16,110
Merck Index 15, 3042
Formelmasse 205.34
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.