Learn More
2,6-Bis(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398746
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398746 250 mg 250 Milligramm
11388746 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398746 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19446.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 455-00-5 | C7H3F6N | 215.098 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 455-00-5
Summenformel C7H3F6N
Molekulargewicht (g/mol) 215.098
MDL-Nummer MFCD00236675
InChI-Schlüssel YPDVFTXBESQIPJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 589864
IUPAC-Name 2,6-Bis(trifluormethyl)pyridin
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 55°C to 58°C
Siedepunkt 82°C (18 mmHg)
Flammpunkt 67°C (153°F)
Menge 250 mg
Beilstein 188806
Synonym 2,6-bis trifluoromethyl pyridine, 2,6-bis trifluoromethyl-pyridine, pubchem7696, acmc-209k2t, pyridine,2,6-bis trifluoromethyl, pyridine, 2,6-bis trifluoromethyl
Formelmasse 215.1
Reinheit (%) 97%