Learn More
2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-ylcarbonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-ylcarbonitrile |
| CAS | 72152-84-2 |
| Summenformel | C10 H13 N |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13N/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h4-5H,6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1=C(C#N)C(C)(C)CC=C1 |
| IUPAC-Name | 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-carbonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 147.22 |
| Formelmasse | 147.1048 |