Learn More
2(5 H)-Furanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11347926 25 g 25 Gramm
11327926 1 g 1 Gramm
11337926 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347926 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13142.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 497-23-4 | C4H4O2 | 84.07 g/mol
2(5H)-Furanone is employed in the preparation of 5-substituted 2(5H) furanones (gamma-butenolides) catalyzed by bifunctional aminothiourea and aminosquaramide organocatalysts through direct aldol reaction with aromatic aldehydes. Further, it is used in the synthesis of lignans by Michael addition reactions. In addition to this, it is used in three-component Michael-Aldol reactions with an aldehyde and thiolate or carbanion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2(5H)-Furanon wird bei der Herstellung von 5-substituierten 2(5H)-Furanonen (Gamma-Butenolide) eingesetzt, die durch bifunktionale Aminothiourea- und Aminoquaramid-Organokatalysatoren durch direkte Aldol-Reaktion mit aromatischen Aldehyden katalysiert werden. Wird weiter in der Synthese von Lignanen von Michael Additionsreaktionen verwendet. Wird darüber hinaus in dreiteiligen Michael-Aldol-Reaktionen mit einem Aldehyd und Thiolat oder Carbanion eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-23-4
Summenformel C4H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 84.07
MDL-Nummer MFCD00005376
InChI-Schlüssel VIHAEDVKXSOUAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2 5h-furanone, furan-2 5h-one, butenolide, 2-butenolide, gamma-crotonolactone, 2-buten-4-olide, isocrotonolactone, 2-oxo-2,5-dihydrofuran, crotonolactone, 2-5h-furanone
PubChem CID 10341
ChEBI CHEBI:38118
IUPAC-Name 2,5-dihydrofuran-2-one
SMILES O=C1OCC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2(5H)-Furanone
Schmelzpunkt 3°C to 4°C
Dichte 1.197
Siedepunkt 212°C to 214°C
Flammpunkt 101°C (213°F)
Brechungsindex 1.469
Menge 25 g
Beilstein 383585
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 84.07
Reinheit (%) 98%