Learn More
2,5-Norbornadien, 97 %, stab. mit 250 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328835
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328835 25 mL 25 Milliliter
11338835 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328835 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13935.AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.99 CHF
    38.65 CHF / 25 Milliliter
    Sparen 9.34 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 121-46-0 | C7H8 | 92.14 g/mol
2,5-Norbornadiene is used as an intermediate in prostaglandin synthesis and shows anti-ethylene effect on plants. It acts as a starting material for the synthesis of diamantane and as an acetylene transfer agent for instance, in reaction with 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine. It is also a useful dienophile in Diels-Alder reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Norbornadien wird als Zwischenprodukt in der Prostaglandin-Synthese verwendet und zeigt einen Anti-Ethylen-Effekt bei Pflanzen. Es dient als Ausgangsmaterial für die Synthese von Diamantan und als Acetylen-Übertragungsmittel, z. B. in Reaktion mit 3,6-di-2-Pyridyl-1,2,4,5-Tetrazin. Es stellt auch ein nützliches Dienophil in Diels-Alder-Reaktionen dar.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-46-0
Summenformel C7H8
Molekulargewicht (g/mol) 92.14
MDL-Nummer MFCD00082301
InChI-Schlüssel SJYNFBVQFBRSIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-norbornadiene, bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene, norbornadiene, unii-w9ztq75zus, bicyclo 2.2.1 heptadiene, 8,9,10-trinorborna-2,5-diene, w9ztq75zus, dicycloheptadiene
PubChem CID 8473
IUPAC-Name bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene
SMILES C1C2C=CC1C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Norbornadiene
Namenshinweis stabilized with 250ppm BHT
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 0.906
Siedepunkt 88°C to 90°C
Flammpunkt −11°C (12°F)
Brechungsindex 1.47
Menge 25 mL
UN-Nummer UN2251
Beilstein 506224
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 92.14
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Norbornadiene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene