Learn More
2-(5-Nitro-2-Pyridylloxy)ethanol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458909
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458909 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15458909 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09713.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(5-Nitro-2-pyridyloxy)ethanol
CAS 143071-39-0
Schmelzpunkt 112°C to 114°C
Summenformel C7H8N2O4
MDL-Nummer MFCD00052642
Menge 1 g
Beilstein 150856
Synonym 2-5-nitropyridin-2-yloxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethanol, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethan-1-ol, 2-5-nitro-2-pyridyl oxy ethan-1-ol, 2-2-hydroxyethoxy-5-nitropyridine, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethan-1-ol, acmc-209xhf, maybridge1_002682, 2-5-nitropyridin-2-yl oxyethanol
InChI-Schlüssel KESQFSZFUCZCEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])OCCO
IUPAC-Name 2-(5-Nitropyridin-2-yl)oxyethanol
Molekulargewicht (g/mol) 184.151
PubChem CID 587937
Formelmasse 184.15
Reinheit (%) 98%