Learn More
2-[(5-Nitro-2-pyridyl)oxy]ethan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672823
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10672823 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10682823 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10672823 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD08075DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 143071-39-0
Summenformel C7H8N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 184.151
MDL-Nummer MFCD00052642
InChI-Schlüssel KESQFSZFUCZCEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-nitropyridin-2-yloxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethanol, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethan-1-ol, 2-5-nitro-2-pyridyl oxy ethan-1-ol, 2-2-hydroxyethoxy-5-nitropyridine, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethan-1-ol, acmc-209xhf, maybridge1_002682, 2-5-nitropyridin-2-yl oxyethanol
PubChem CID 587937
IUPAC-Name 2-(5-Nitropyridin-2-yl)oxyethanol
SMILES C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(5-Nitro-2-pyridyl)oxy]ethan-1-ol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 184.15
Reinheit (%) 97%