Learn More
2-(5-Methyl-2-phenyloxazol-4-yl)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30480018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480018 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480018 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM326125250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(5-Methyl-2-phenyloxazole-4-yl)ethanol
CAS 103788-65-4
Summenformel C12H13NO2
Menge 250 mg
Synonym 5-Methyl-2-phenyl-oxazoleethanol, 2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol, 2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole
InChI-Formel InChI=1S/C12H13NO2/c1-9-11(7-8-14)13-12(15-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,14H,7-8H2,1H3
SMILES Cc1oc(nc1CCO)c2ccccc2
IUPAC-Name 2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
Formelmasse 203.0946