Learn More
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)-ethan-1-ol, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge BTB09930DA
Additional Details : CAS : 103788-65-4 Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10029101
  • 30.04 CHF / 1 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 11-08-2021
Chemische Identifikatoren
103788-65-4
203.241
JYWHQBLLIBQGCU-UHFFFAOYSA-N
725585
CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CCO
C12H13NO2
MFCD00100006
2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethan-1-ol, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyloxazol, 4-oxazoleethanol, 5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl-ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazoleethanol,5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl-1-ethanol
2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethanol
Spezifikation
2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol
1g
96.5
97%
MFCD00100006
JYWHQBLLIBQGCU-UHFFFAOYSA-N
2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethanol
725585
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
103788-65-4
100.0
C12H13NO2
2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethan-1-ol, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyloxazol, 4-oxazoleethanol, 5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl-ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazoleethanol,5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl-1-ethanol
CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CCO
203.241
203.24
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate