missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-[(5-Fluoresceinyl)aminocarbonyl]ethylethyl, TRC

Artikelnummer. 17982245
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
17982245 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17982245 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5100005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 351330-42-2
Summenformel C24 H19 N O8 S2
Molekulargewicht (g/mol) 513.54
IUPAC-Name N-(3',6'-Dihydroxy-3-oxospiro[2-Benzofuran-1,9'-Xanthen]-5-yl)-3-Methylsulfonylsulfanylpropanamid
SMILES CS(=O)(=O)SCCC(=O)Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35

Tekniske data

Chemischer Name oder Material 2-[(5-Fluoresceinyl)aminocarbonyl]ethyl Methanethiosulfonate
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H19NO8S2/c1-35(30,31)34-9-8-22(28)25-13-2-5-17-16(10-13)23(29)33-24(17)18-6-3-14(26)11-20(18)32-21-12-15(27)4-7-19(21)24/h2-7,10-12,26-27H,8-9H2,1H3,(H,25,28)
Formelmasse 513.0552
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.