Learn More
2,5-Diphenyloxazol, Szintillationsgütegrad 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Fluoreszenz-/Lumineszenzspektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2, 5-Diphenyloxazole |
| Schmelzpunkt | 70°C to 72°C |
| Namenshinweis | 99% |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Hintergrund | < 25 cpm |
| Dichte | 1.06g/mL |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 100 g |
| Mehr anzeigen |