Learn More
2,5-Diphenyloxazol, Pure, Szintillationszählung, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073001
Click to view available options
Menge:
100 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
92-71-7
C15H11NO
221.26
MFCD00005306
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
2,5-diphenyloxazole, oxazole, 2,5-diphenyl, tritosol, 2,5-diphenyl-oxazole, ppo scintillator, dpo scintillator, usaf ek-6775, ppo van, ppo, ppo scintillator van
7105
2,5-diphenyl-1,3-oxazole
O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
92-71-7
C15H11NO
221.26
MFCD00005306
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
2,5-diphenyloxazole, oxazole, 2,5-diphenyl, tritosol, 2,5-diphenyl-oxazole, ppo scintillator, dpo scintillator, usaf ek-6775, ppo van, ppo, ppo scintillator van
7105
2,5-diphenyl-1,3-oxazole
O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Schmelzpunkt 70°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 360°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 100 g
Formelmasse 221.26g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Produktidentifikator
  • 2,5-Diphenyloxazole