Learn More
2,5-Diphenyloxazol, Pure, Szintillationszählung, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 70°C |
| Farbe | Weiß |
| Siedepunkt | 360°C |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 221.26g/mol |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,5-Diphenyloxazole