Learn More
2,5-Diphenyl-p-Benzochinon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
2,5-Diphenyl-p-benzoquinone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Diphenyl-p-benzoquinon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Toluol (fast transparent).
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidations- und Reduktionsmitteln.
2,5-Diphenyl-p-benzoquinon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Toluol (fast transparent).
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidations- und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Diphenyl-p-benzoquinone |
| Schmelzpunkt | 215°C to 219°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2051812 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot Toluene (almost transparency). |
| Formelmasse | 260.3 |
| Reinheit (%) | 96% |