Learn More
2,5-Diphenyl-p-Benzochinon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458306
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11458306
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15369.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 844-51-9 | C18H12O2 | 260.29 g/mol
2,5-Diphenyl-p-benzoquinone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Diphenyl-p-benzoquinon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Toluol (fast transparent).
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidations- und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 844-51-9
Summenformel C18H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 260.29
MDL-Nummer MFCD00001600
InChI-Schlüssel QYXHDJJYVDLECA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diphenyl-1,4-benzoquinone, 2,5-diphenyl-p-benzoquinone, 2,5-diphenylquinone, 2,5-diphenyl-4-benzoquinone, 2,5-diphenylbenzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-diphenyl, 1,1':4',1-terphenyl-2',5'-dione, p-benzoquinone, 2,5-diphenyl, acmc-209pup, 2,5-diphenyl-p-quinone
PubChem CID 70055
IUPAC-Name 2,5-Diphenylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMILES O=C1C=C(C(=O)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Diphenyl-p-benzoquinone
Schmelzpunkt 215°C to 219°C
Menge 5 g
Beilstein 2051812
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot Toluene (almost transparency).
Formelmasse 260.3
Reinheit (%) 96%