Learn More
2,5-Dimethylthiophen, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444213
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444213 10 g 10 Gramm
11424070 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444213 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10869.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.71 CHF
    41.65 CHF / 10 Gramm
    Sparen 7.06 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 638-02-8 | C6H8S | 112.19 g/mol
2,5-Dimethylthiophene is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Dimethylthiophen wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol, Ether und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 638-02-8
Summenformel C6H8S
Molekulargewicht (g/mol) 112.19
MDL-Nummer MFCD00005452
InChI-Schlüssel GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-thiophene, unii-v6ddx6wb12, v6ddx6wb12, pubchem5194, 2,5 dimethylthiophene, thiophene,5-dimethyl, 2,5-dimethyl thiophene, thiophene,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-2h-thiolium
PubChem CID 12514
IUPAC-Name 2,5-Dimethylthiophen
SMILES CC1=CC=C(S1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylthiophene
Schmelzpunkt -63°C
Dichte 0.984
Siedepunkt 134°C to 136°C
Flammpunkt 24°C (75°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.512
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 106450
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether and benzene.
Formelmasse 112.19
Reinheit (%) ≥98%