Learn More
2,5-Dimethylthiophen-3-Boronsäure, TRC
Artikelnummer. 30387682
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387682 250 mg
30374387 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387682 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD479608250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162607-23-0
Summenformel C6H9BO2S
Molekulargewicht (g/mol) 156.01
Synonym B-(2,5-Dimethyl-3-thienyl)boronic Acid, (2,5-Dimethylthiophen-3-yl)boronic Acid, 2,5-Dimethyl-3-thienylboronic Acid, 2,5-Dimethylthien-3-ylboronic Acid, 2,5-Dimethylthiophene-3-boronic Acid
SMILES Cc1cc(B(O)O)c(C)s1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylthiophene-3-boronic Acid
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H9BO2S/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h3,8-9H,1-2H3